3-Aminophenylboronsäure Hydrochlorid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (3-Aminophenyl)boronic acid hydrochloride, 3-Aminobenzeneboronic acid hydrochloride
435530010 435530050
ACRO435530010EA 68.3 EUR
ACRO435530010 ACRO435530050
3-Aminophenylboronsäure Hydrochlorid 98%
3-Aminophenylboronsäure Hydrochlorid
Formel: C₆H₉BClNO₂
Molecular Weight: 173,41 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00191748
CAS-Nummer: 85006-23-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.0 %
Elemental Analysis 7.88 to 8.28 % N