2-Methyl-1-propenylmagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
435568000
435561000
435568000.EA
674
EUR
435568000.
435561000.
2-Methyl-1-propenylmagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
2-Methyl-1-propenylmagnesium bromide
Formel:
C₄H₇BrMg Dichte: 0,952 g/cm³ Flammpunkt: –15 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00209600 CAS-Nummer: 38614-36-7 UN: 3399 ADR: 4.3,I |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to orange Solution |
Titration Grignard | 0.45 to 0.65 M |
Refractive index | 1.3390 to 1.3410 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |