3,5-Dichlorthiophenol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,5-Dichlorphenylmercaptan
435680010 435680050
ACRO435680010EA 32.1 EUR
ACRO435680010 ACRO435680050
3,5-Dichlorthiophenol 97%
3,5-Dichlorthiophenol
Formel: C₆H₄Cl₂S
Molecular Weight: 179,07 g/mol
Siedepunkt: 125…130 °C (12 mmHg)
Schmelzpunkt: 62…65 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041423
CAS-Nummer: 17231-94-6
UN: 3335
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 65 °C
GC ≥96.0 %