5-Iod-1H-indazol 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
435710010 435710050
ACRO435710010EA 131 EUR
ACRO435710010 ACRO435710050
5-Iod-1H-indazol 95%
5-Iodo-1H-indazole
Formel: C₇H₅IN₂
Schmelzpunkt: 161…163 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07781642
CAS-Nummer: 55919-82-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to brown to purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 151 to 156 °C
HPLC ≥94.0 %