Isoindoline hydrochloride 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
435850050
435850250
ACRO435850050EA
98
EUR
ACRO435850050
ACRO435850250
Isoindoline hydrochloride 97%
Isoindoline hydrochloride
Formel:
C₈H₁₀ClN Schmelzpunkt: 255…256 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03502377 CAS-Nummer: 32372-82-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white to grey Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |
Elemental Analysis | 8.64 to 9.36 % N |