2-Brom-5-hydroxypyrazin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
435890010 435890050
ACRO435890010EA 226 EUR
ACRO435890010 ACRO435890050
2-Brom-5-hydroxypyrazin 97%
2-Bromo-5-hydroxypyrazine
Formel: C₄H₃BrN₂O
Schmelzpunkt: 115…119 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06245330
CAS-Nummer: 374063-92-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +67° to +69° (20°C, 589 nm) (c=2.3, CHCl3)