2'-Bromacetanilid 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethansäure(2-bromphenyl)amid, N-(2-Bromphenyl)acetamid
436330050 436330250
ACRO436330050EA 39.1 EUR
ACRO436330050 ACRO436330250
2'-Bromacetanilid 96%
2'-Bromacetanilid
Formel: H₃CC(O)NH(C₆H₄Br)
Molecular Weight: 214,06 g/mol
Schmelzpunkt: 100…102 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00099252
CAS-Nummer: 614-76-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 103 °C
GC ≥95.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure