3-Brom-2-methylpyridin 97%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: 3-Brom-2-picolin

436860010 436860050
ACRO436860010EA 70.6 EUR
ACRO436860010 ACRO436860050
3-Brom-2-methylpyridin 97%
3-Brom-2-methylpyridin
Formel: C₆H₆BrN
Molecular Weight: 172,02 g/mol
Siedepunkt: 65…67 °C (10Torr)
Dichte: 1,495 g/cm³
Flammpunkt: 79 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00191224
CAS-Nummer: 38749-79-0

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR