Natriumnitrat, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Natronsalpeter
436090010
436090050
436090250
ACRO436090010EA
59.3
EUR
ACRO436090010
ACRO436090050
ACRO436090250
Natriumnitrat, reinst
Natriumnitrat
Formel:
NaNO₃ Siedepunkt: 380 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 306 °C Dichte: 2,26 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011119 CAS-Nummer: 7631-99-4 UN: 1498 ADR: 5.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless to white Crystalline powder or crystals |
Loss on drying | ≤2 % (105°C) |
pH | 5.5 to 8.3 (5 % in water) |
Titration after Ion exchange | ≥99.0 % |