8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-onhydrochlorid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-one hydrochloride
436120010
436120050
ACRO436120010EA
79.4
EUR
ACRO436120010
ACRO436120050
8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-onhydrochlorid 97%
Nortropinone hydrochloride
Formel:
C₇H₁₂ClNO Molecular Weight: 161.63 g/mol Schmelzpunkt: 194.7…195.8 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03613582 CAS-Nummer: 25602-68-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white to light brown Powder or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥96.0 to ≤104.0 % |
GC | ≥98.0 % |
Specific optical rotation | +12° to +15° (20°C, 589 nm) (Neat) |