(S)-3-(Boc-amino)piperidin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (S)-3-Boc-aminopiperidine, (S)-tert-Butyl piperidin-3-ylcarbamate, tert-butyl N-[(3S)-piperidin-3-yl]carbamate
436530010 436530050
ACRO436530010EA 55.6 EUR
ACRO436530010 ACRO436530050
(S)-3-(Boc-amino)piperidin 97%
(S)-3-(Boc-amino)piperidin
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₂
Molecular Weight: 200,28 g/mol
Schmelzpunkt: 104,4…104.5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03093383
CAS-Nummer: 216854-23-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation -2.5° to -3.5° (20°C, 589 nm) (c=1 in DMF)
NMR (1H-NMR) Consistent with structure