3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propansulfonat (CHAPS) 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
CHAPS
436550050
436550250
436551000
ACRO436550050EA
174
EUR
ACRO436550050
ACRO436550250
ACRO436551000
3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propansulfonat (CHAPS) 98%
3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propansulfonat (CHAPS)
Formel:
C₃₂H₅₈N₂O₇S Molecular Weight: 614,89 g/mol Schmelzpunkt: 267,2…271.4 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012116 CAS-Nummer: 75621-03-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤2 % (K.F.) |
HPLC | ≥97.5 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |