3-Chloro-4-methylbenzaldehyde 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
436690010 436690050
ACRO436690010EA 46.8 EUR
ACRO436690010 ACRO436690050
3-Chloro-4-methylbenzaldehyde 97%
3-Chloro-4-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₇ClO
Siedepunkt: 232 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 37…31 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06411284
CAS-Nummer: 3411-03-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to white Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %