Molekularsieb A4 (0,4 nm, 4 Å), Plätzchen Ø 3.2mm
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Molecular sieve 0.4 nm, Molecular sieves pack 4A, Linde 4A, Sodium aluminium silicate
436730010 436730050
ACRO436730010EA 140 EUR
ACRO436730010 ACRO436730050
Molekularsieb A4 (0,4 nm, 4 Å), Plätzchen Ø 3.2mm
Molekularsieb A4 (0,4 nm, 4 Å)
Dichte: 1,1 to 2.2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00131613
CAS-Nummer: 70955-01-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige Cylinders
Bulk density 600 to 750 g/l
Residual water ≤2 % (550°C, 2 h)
Water adsorption ≥20 % (50% rH, 20°C)