1-Benzyl-3-pyrroline 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Benzyl-2,5-dihydropyrrole
436770010
436770050
ACRO436770010EA
29.8
EUR
ACRO436770010
ACRO436770050
1-Benzyl-3-pyrroline 97%
1-Benzyl-3-pyrroline
Formel:
C₁₁H₁₃N Molecular Weight: 159,23 g/mol Siedepunkt: 92 °C (1hPa) Dichte: 0,837 g/cm³ Flammpunkt: 92 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012324 CAS-Nummer: 6913-92-4 UN: 3267 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |