6-Fluorpicolinsäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Fluoro-6-pyridinecarboxylic acid, 6-Fluoropyridine-2-carboxylic acid
436840010 436840050
ACRO436840010EA 194 EUR
ACRO436840010 ACRO436840050
6-Fluorpicolinsäure 97%
6-Fluorpicolinsäure
Formel: C₆H₄FNO₂
Molecular Weight: 141,1 g/mol
Schmelzpunkt: 138,4…141.1 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02181193
CAS-Nummer: 402-69-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 135 to 142 °C
Water ≤1.0 %
HPLC ≥96.0 %