2-Cyanpyrazin 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Pyrazine-2-carbonitrile, 2-Pyrazinecarbonitril, Pyrazinecarbonitrile
436920100 436920500
ACRO436920100EA 21.1 EUR
ACRO436920100 ACRO436920500
2-Cyanpyrazin 99%
2-Cyanopyrazine
Formel: C₅H₃N₃
Molecular Weight: 105,10 g/mol
Siedepunkt: 90…93 °C (15 mmHg)
Schmelzpunkt: 20 °C
Dichte: 1,174 g/cm³
Flammpunkt: 97 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00049361
CAS-Nummer: 19847-12-2
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5330 to 1.5350 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %