Natriumthiosulfat Pentahydrat 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Fixiersalz
436940250 436941000
ACRO436940250EA 148 EUR
ACRO436940250 ACRO436941000
Natriumthiosulfat Pentahydrat 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Natriumthiosulfat Pentahydrat
Formel: Na₂S₂O₃.5H₂O
Molecular Weight: 248,19 g/mol
Schmelzpunkt: 48,5 °C
Dichte: 1,72 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149186
CAS-Nummer: 10102-17-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodimetric ≥98.5 %
Total trace metal impurities ≤10 ppm