Kaliumbromid 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Bromkalium
436950100
436950500
ACRO436950100EA
108
EUR
ACRO436950100
ACRO436950500
Kaliumbromid 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Kaliumbromid
Formel:
KBr Molecular Weight: 119 g/mol Siedepunkt: 1435 Schmelzpunkt: 734 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011358 CAS-Nummer: 7758-02-3 Merck Index: 13,07701 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Titration Argentometric | 33 % (K) Typical |
Total trace metal impurities | ≤10 ppm |