Mangan(II)oxid 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Manganmonoxid, Manganoxid
436970010 436970100
ACRO436970010EA 34.6 EUR
ACRO436970010 ACRO436970100
Mangan(II)oxid 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Mangan(II)oxid
Formel: MnO
Schmelzpunkt: 1650 °C
Dichte: 5,43 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016226
CAS-Nummer: 1344-43-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Green Crystalline powder and/or chunks
Titration Complexometric 76.7 to 78.2 % (Mn)
Total trace metal impurities ≤100 ppm