Indium(III) acetate, wasserfrei 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

436980100 436980500
ACRO436980100EA 88.2 EUR
ACRO436980100 ACRO436980500
Indium(III) acetate, wasserfrei 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Indium(III) acetate
Formel: C₂H₄InO₂
Molecular Weight: 174.87 g/mol
Schmelzpunkt: 270 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00054347
CAS-Nummer: 25114-58-3

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric 35.3 to 43.3 % (In)
Total trace metal impurities ≤100 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR