Tetraammineplatinum(II) chloride hydrate 99.995% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
AKOS015924294, AC-24209
437000050
437005000
ACRO437000050EA
812
EUR
ACRO437000050
ACRO437005000
Tetraammineplatinum(II) chloride hydrate 99.995% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Tetraammineplatinum(II) chloride hydrate
Formel:
Pt(NH₃)₄Cl₂·xH₂O Molecular Weight: 334,11 g/mol (anhy) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149947 CAS-Nummer: 108374-32-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Off-white to light yellow Crystalline powder |
Total trace metal impurities | ≤50 ppm |
Platinum (Pt) | 51 to 59 % (typical) |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...