Gold(III)chlorid 99.99+% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Goldtrichlorid
437080010 437080050
ACRO437080010EA 284 EUR
ACRO437080010 ACRO437080050
Gold(III)chlorid 99.99+% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Gold(III)chlorid
Formel: AuCl₃
Molecular Weight: 303.32 g/mol
Schmelzpunkt: 254 °C
Dichte: 4.3
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014172
CAS-Nummer: 13453-07-1
Merck Index: 13,04536
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Red to brown Crystalline powder or crystals
Assay 63.0 to 66.9 % (Au)
Total trace metal impurities ≤100 ppm