Kaliumhydroxid 99.98% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Plätzchen
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Kalihydrat, Ätzkali
437131000
437135000
ACRO437131000EA
128
EUR
ACRO437131000
ACRO437135000
Kaliumhydroxid 99.98% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Plätzchen
Kaliumhydroxid
Formel:
KOH Molecular Weight: 56.11 g/mol Siedepunkt: 1320 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 360 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003553 CAS-Nummer: 1310-58-3 UN: 1813 ADR: 8 II Merck Index: 12,07806 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Pellets |
Total trace metal impurities | ≤200 ppm |
Titration with HCl | ≥59.5 % (K) |