Natriumnitrat 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Natronsalpeter
ACRO437160500EA 200 EUR
ACRO437160500 ACRO437160100 ACRO437165000
Natriumnitrat 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Natriumnitrat
Formel: NaNO₃
Molecular Weight: 84,99 g/mol
Siedepunkt: 380 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 306 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011119
CAS-Nummer: 7631-99-4
UN: 1498
ADR: 5.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder or crystals
Total trace metal impurities ≤10 ppm
Sodium (Na) Confirmed