Tetrachlorgold(III)säure Hydrat 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Tetrachlorgoldsäure Hydrat, Hydrogentetrachloroaurat(III) Hydrat
437170010 437170050
ACRO437170010EA 163 EUR
ACRO437170010 ACRO437170050
Tetrachlorgold(III)säure Hydrat 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Tetrachlorgold(III)säure Hydrat
Formel: HAuCl₄·H₂O
Molecular Weight: 357,8 g/mol
Schmelzpunkt: 30 °C
Dichte: 1,169 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00149903
CAS-Nummer: 27988-77-8
UN: 3260
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to orange Crystals
Assay 49 to 51 % (Au)
Total trace metal impurities ≤10 ppm