L-Dihydroorotic acid 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
437240010 437240050
ACRO437240010EA 146 EUR
ACRO437240010 ACRO437240050
L-Dihydroorotic acid 99%
L-Dihydroorotic acid
Formel: C₅H₆N₂O₄
Schmelzpunkt: 254…255 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00085339
CAS-Nummer: 5988-19-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 253 to 257 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %