3,3',5-Triiodo-L-thyronine 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,3',5-Triiodo-L-thyronine, (S)-2-Amino-3-(4-(4-hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenyl)propanoic acid
437260010 437260050
ACRO437260010EA 190 EUR
ACRO437260010 ACRO437260050
3,3',5-Triiodo-L-thyronine 95%
3,3',5-Triiodo-L-thyronine
Formel: C₁₅H₁₂I₃NO₄
Molecular Weight: 650,98 g/mol
Schmelzpunkt: 234…238 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002593
CAS-Nummer: 6893-02-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥94 %
Specific optical rotation +18° to +28° (20°C, 589 nm) (c=2,ethanol/0.5N HCl(4:1))