1,1'-Bis((2S,5S)-2,5-diisopropylphospholano)ferrocene(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,1'-BIS((2S,5S)-2,5-DI-I-PROPYLPHOSPHOLANO)FERROCENE(CYCLOOCTADIENE)RHODIUM(I) TETRAFLUOROBORATE
437301000
437302500
ACRO437301000EA
73.2
EUR
ACRO437301000
ACRO437302500
1,1'-Bis((2S,5S)-2,5-diisopropylphospholano)ferrocene(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate 97%
1,1'-Bis((2S,5S)-2,5-diisopropylphospholano)ferrocene(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Formel:
C₃₈H₆₀BF₄FeP₂Rh⁻ Molecular Weight: 824.4 g/mol Schmelzpunkt: 235…238 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD15144872 CAS-Nummer: 854920-95-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to brown Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
NMR | ≥96.0 % |