DL-Propargylglycine 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Aminopent-4-ynoic acid, PAG, 2-Amino-4-pentynoic acid, H-DL-Pra-OH
437320010 437320050
ACRO437320010EA 120 EUR
ACRO437320010 ACRO437320050
DL-Propargylglycine 98%
DL-Propargylglycine
Formel: C₅H₇NO₂
Molecular Weight: 113,116 g/mol
Schmelzpunkt: 235 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00056728
CAS-Nummer: 64165-64-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %