4-Amino-2-brompyridin 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Brom-4-pyridylamin, 2-Brompyridin-4-amin
437410010
437410050
ACRO437410010EA
25.4
EUR
ACRO437410010
ACRO437410050
4-Amino-2-brompyridin 95%
4-Amino-2-brompyridin
Formel:
C₅H₅BrN₂ Molecular Weight: 173.01 g/mol Schmelzpunkt: 98…100 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01646061 CAS-Nummer: 7598-35-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to orange to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥94.0 % |