5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 5-Bromo-7-azaindole
437430010 437430050
ACRO437430010EA 44.7 EUR
ACRO437430010 ACRO437430050
5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 97%
5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel: C₇H₅BrN₂
Molecular Weight: 197,04 g/mol
Schmelzpunkt: 179,7…180.7 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06659677
CAS-Nummer: 183208-35-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 177 to 182 °C
HPLC ≥96.0 %