1-Boc-4-piperidinessigsäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: [1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]acetic acid, 2-(1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl)acetic acid, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-piperidylacetic acid
437500010 437500050
ACRO437500010EA 155 EUR
ACRO437500010 ACRO437500050
1-Boc-4-piperidinessigsäure 97%
1-Boc-4-piperidinessigsäure
Formel: C₁₂H₂₁NO₄
Molecular Weight: 243.3000 g/mol
Schmelzpunkt: 99…100.5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00800239
CAS-Nummer: 157688-46-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 102 °C
Titration with NaOH 96 to 104 %