5-Bromo-2-methylindole 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
437560010
437560050
ACRO437560010EA
76.3
EUR
ACRO437560010
ACRO437560050
5-Bromo-2-methylindole 98%
5-Bromo-2-methylindole
Formel:
C₉H₈BrN Molecular Weight: 210,074 g/mol Schmelzpunkt: 104…106 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD01863677 CAS-Nummer: 1075-34-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to pink to tan Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 103 to 107 °C |
HPLC | ≥97.5 % |