4-Cyanophenylacetic acid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
437730010 437730050
ACRO437730010EA 117 EUR
ACRO437730010 ACRO437730050
4-Cyanophenylacetic acid 97%
4-Cyanophenylacetic acid
Formel: C₉H₇NO₂
Schmelzpunkt: 151…152 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06798066
CAS-Nummer: 5462-71-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150.0 to 155.0 °C
HPLC ≥96.0 %