(3S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (S)-tert-Butyl pyrrolidin-3-ylcarbamate, (3S)-(-)-3-(Boc-amino)pyrrolidine
437900010 437900050
ACRO437900010EA 64.7 EUR
ACRO437900010 ACRO437900050
(3S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine 99%
(3S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine
Formel: C₉H₁₈N₂O₂
Schmelzpunkt: 77,8…80.7 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00143194
CAS-Nummer: 122536-76-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72 to 82 °C
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -17° to -23° (20 °C, 589 nm) (c=1, ethanol)