2-Methyl-1,3-benzoxazol-5-amin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Amino-2-methyl-1,3-benzoxazole, 2-Methylbenzo[d]oxazol-5-amine
437920010 437920050
ACRO437920010EA 106 EUR
ACRO437920010 ACRO437920050
2-Methyl-1,3-benzoxazol-5-amin 97%
2-Methyl-1,3-benzoxazol-5-amin
Formel: C₈H₈N₂O
Molecular Weight: 148.161 g/mol
Schmelzpunkt: 72…74.6 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00628970
CAS-Nummer: 72745-76-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 76 °C
HPLC ≥96.0 %