tert-Butyl-1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane-6-carboxylate 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: tert-Butyl 1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane-6-carboxylate, 1-Oxa-6-azaspiro[2.5]octane, N-BOC protected
437980010 437980050
ACRO437980010EA 129 EUR
ACRO437980010 ACRO437980050
tert-Butyl-1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane-6-carboxylate 97%
tert-Butyl-1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane-6-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₉NO₃
Molecular Weight: 213.28 g/mol
Schmelzpunkt: 58…59 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07779385
CAS-Nummer: 147804-30-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 60 °C
GC ≥96.0 %