Ethyl α-bromphenylacetat 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Ethyl alpha-bromophenylacetate
438060050 438060250 438061000
ACRO438060050EA 35.1 EUR
ACRO438060050 ACRO438060250 ACRO438061000
Ethyl α-bromphenylacetat 97%
Ethyl α-bromphenylacetat
Formel: C₁₀H₁₁BrO₂
Molecular Weight: 243,10 g/mol
Siedepunkt: 89…92 °C (1,2hPa)
Dichte: 1,389 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013536
CAS-Nummer: 2882-19-1
UN: 3265
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5370 to 1.5420 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %