1-Boc-piperidin 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: tert-Butyl Piperidine-1-carboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine, Piperidine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester, tert-butyl piperidine-1-carboxylate, 1-Boc-piperidine

438080050 438080250
ACRO438080050EA 40.3 EUR
ACRO438080050 ACRO438080250
1-Boc-piperidin 97%
1-Boc-piperidin
Formel: C₁₀H₁₉NO₂
Molecular Weight: 185.27 g/mol
Siedepunkt: 58 °C (.3mbar)
Flammpunkt: 86 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02093935
CAS-Nummer: 75844-69-8

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR