Methylpicolinat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl pyridine-2-carboxylate
438140050 438140250 438141000
ACRO438140050EA 36 EUR
ACRO438140050 ACRO438140250 ACRO438141000
Methylpicolinat 98%
Methylpicolinat
Formel: C₇H₇NO₂
Molecular Weight: 137,14 g/mol
Siedepunkt: 95 °C (1hPa)
Schmelzpunkt: 14…16 °C
Dichte: 1,137 g/cm³
Flammpunkt: 103 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00038038
CAS-Nummer: 2459-07-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %