2-Methylpropane-1-sulphonyl chloride 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Isobutanesulphonyl chloride, 1-Propanesulphonylchloride, 2-methyl-
438410010 438410050
ACRO438410010EA 61.9 EUR
ACRO438410010 ACRO438410050
2-Methylpropane-1-sulphonyl chloride 97%
2-Methylpropane-1-sulphonyl chloride
Formel: C₄H₉ClO₂S
Molecular Weight: 156.624 g/mol
Siedepunkt: 77…78 °C (11Torr)
Flammpunkt: 88 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07369800
CAS-Nummer: 35432-36-1
UN: 3265
ADR: 8 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %