4,4,5,5,5-Pentafluor-1-pentanol 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4,4,5,5,5-Pentafluoropentanol
438430050
438430250
ACRO438430050EA
80.4
EUR
ACRO438430050
ACRO438430250
4,4,5,5,5-Pentafluor-1-pentanol 95%
4,4,5,5,5-Pentafluoropentan-1-ol
Formel:
C₅H₇F₅O Molecular Weight: 178,1 g/mol Siedepunkt: 134…135 °C Flammpunkt: 63 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00153224 CAS-Nummer: 148043-73-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥94.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...