3-Methyl-3-penten-2-on (Isomerengemisch) 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Methylpent-3-en-2-one
438440100
438440500
ACRO438440100EA
60.7
EUR
ACRO438440100
ACRO438440500
3-Methyl-3-penten-2-on (Isomerengemisch) 98%
3-Methyl-3-penten-2-on (Isomerengemisch)
Formel:
C₆H₁₀O Siedepunkt: 136…139 °C Schmelzpunkt: –70 °C Dichte: 0,875 g/cm³ Flammpunkt: 34 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00151839 CAS-Nummer: 565-62-8 UN: 1992 ADR: 3,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |