2-Chloropyrimidine-5-carboxyaldehyde 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Chloropyrimidine-5-carboxaldehyde, 2-Chloropyrimidine-5-carbaldehyde
438450010 438450050
ACRO438450010EA 181 EUR
ACRO438450010 ACRO438450050
2-Chloropyrimidine-5-carboxyaldehyde 97%
2-Chloropyrimidine-5-carboxyaldehyde
Formel: C₅H₃ClN₂O
Molecular Weight: 142,55 g/mol
Schmelzpunkt: 113…118 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10696891
CAS-Nummer: 933702-55-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %