(3-Bromopropoxy)-tert-butyldimethylsilane 97% stabilisiert

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: (3-Bromopropoxy)(tert-butyl)dimethylsilane

Stabilisierung: Stabilisiert mit Natriumcarbonat

438690050 438690250
ACRO438690050EA 101 EUR
ACRO438690050 ACRO438690250
(3-Bromopropoxy)-tert-butyldimethylsilane 97% stabilisiert
(3-Bromopropoxy)-tert-butyldimethylsilane
Formel: C₉H₂₁BrOSi
Molecular Weight: 253,26 g/mol
Siedepunkt: 182 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,093 g/cm³
Flammpunkt: 85 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00216589
CAS-Nummer: 89031-84-5

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR