2-Methyl-2-phenylpropylmagnesium chloride 0.5 M in Diethylether, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Magnesium, chloro(2-methyl-2-phenylpropyl)-, Neophyl Magnesium Chloride
438751000
438751000.EA 72.6 EUR
438751000.
2-Methyl-2-phenylpropylmagnesium chloride 0.5 M in Diethylether, AcroSeal®
2-Methyl-2-phenylpropylmagnesium chloride
Formel: C₁₀H₁₃ClMg
Molecular Weight: 192,97 g/mol
Dichte: 0,76 g/cm³
Flammpunkt: –28 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075586
CAS-Nummer: 35293-35-7
UN: 2924
ADR: 3,I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to yellow to grey Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Active base 0.40 to 0.60 M