EDC (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimid) 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
WSC, 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimid, EDC, N'-(Ethylkohlenstoffimidoyl)-N,N-dimethylpropan-1,3-diamin, EDAC
438840100
438840500
438842500
ACRO438840100EA
142
EUR
ACRO438840100
ACRO438840500
ACRO438842500
EDC (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimid) 97%
EDC (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimid)
Formel:
C₈H₁₇N₃ Molecular Weight: 155,24 g/mol Siedepunkt: 66…68 °C (1 mmHg) Schmelzpunkt: 114 - 115 °C Dichte: 0,885 g/cm³ Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00044916 CAS-Nummer: 1892-57-5 UN: 2735 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4600 to 1.4630 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |