2-Amino-2-thiazolin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4,5-Dihydrothiazol-2-amine
438851000 438850050
ACRO438851000EA 59.5 EUR
ACRO438851000 ACRO438850050
2-Amino-2-thiazolin 97%
2-Amino-2-thiazolin
Formel: C₃H₆N₂S
Molecular Weight: 102,16 g/mol
Siedepunkt: 221,8 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 77…81 °C
Flammpunkt: 87,9 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005313
CAS-Nummer: 1779-81-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 83 °C
HPLC ≥96.0 %