4-(Chloromethyl)benzyl alcohol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: p-hydroxymethylbenzyl chloride, (4-(Chloromethyl)phenyl)methanol, 4-(hydroxymethyl)benzyl chloride, Benzenemethanol,4-(chloromethyl)-
438920010 438920050
ACRO438920010EA 45.2 EUR
ACRO438920010 ACRO438920050
4-(Chloromethyl)benzyl alcohol 97%
4-(Chloromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₈H₉ClO
Molecular Weight: 156,609 g/mol
Schmelzpunkt: 58…60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03427011
CAS-Nummer: 16473-35-1
UN: 3261
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 61 °C
GC ≥96.0 %